Fontos dokumentumok
S5196
Anti-Sirt1 antibody, Mouse monoclonal
clone SIR11, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-SIRTUIN1, Anti-Sir2α, Anti-mouse homologue of yeast Sir2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SIR11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~105 kDa
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of C-2 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Sirt1(93759)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- western blot analysis
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemical methods
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?