Fontos dokumentumok
S8447
Anti-Sirt2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-SIR2L, Anti-SIR2L2, Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog), Anti-Sirtuin 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 37:43 kDa (rat)
antigen 43 kDa (human)
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using extract of COS7 cells or 293 cells expressing recombinant human SIRT2 protein.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse and rat brain.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SIRT2(22933)
mouse ... Sirt2(64383)
rat ... Sirt2(361532)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)