Fontos dokumentumok
S7947
Stattic
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
6-Nitrobenzo[b]thiophene-1,1-dioxide, Stat three inhibitory compound
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2C=CS(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO4S/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-14(12,13)8(6)5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRRGOUHITGRLBA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)