573102
S3I-201
≥95% (HPLC), solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, 2-Hydroxy-4-(((4-methylphenyl)sulfonyloxy)acetyl)amino)-benzoic acid, NSC 74859
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, CAS 501919-59-1, is a cell-permeable compound that binds Stat3-SH2 domain and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, DNA-binding, & Stat3-dependent transcription.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCC(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)O)O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3