Fontos dokumentumok
916404
Silver nitrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a lithium storage material for lithium-ion batteries due to its lithiation/delithiation behavior.
- To fabricate Ag decorated rGO electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in zinc air batteries.
- As an electron sacrificial reagent for overall water splitting reaction.
- As a precursor to tune the shape of gold nanoparticles.
- To prepare silver vanadium oxide cathode material for batteries.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)