Fontos dokumentumok
S6951
Surfen hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(bis-2-methyl-4-amino-quinolyl-6-carbamide hydrate, 1,3-Bis(4-amino-2-methyl-6-quinolyl)urea hydrate, Aminokinuride, Aminoquincarbamide, Aminoquinuride, N,N′-Bis(4-amino-2-methyl-6-quinolyl)urea, NSC 12155
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cc1cc(N)c2cc(NC(=O)Nc3ccc4nc(C)cc(N)c4c3)ccc2n1
InChI
1S/C21H20N6O.H2O/c1-11-7-17(22)15-9-13(3-5-19(15)24-11)26-21(28)27-14-4-6-20-16(10-14)18(23)8-12(2)25-20;/h3-10H,1-2H3,(H2,22,24)(H2,23,25)(H2,26,27,28);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXYZYUHSZVKWTR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Surfen hydrate has been used in the inhibition of multiple voltage-gated calcium channels in human embryonic kidney cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3