Fontos dokumentumok
S2071
Anti-Sodium Channel NaV1.8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-PN3, Anti-SCN10A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using adult rat DRG
western blot: 1:200 using rat DRG lysates
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SCN10A(6336)
mouse ... Scn10a(20264)
rat ... Scn10a(29571)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg