AB5204
Anti-Sodium Channel Antibody, Voltage Gated, Brain Type I
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Nav1.1, SCN1A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SCN1A(6323)
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody may also react with human due to sequence homology. Other species have not been tested.
Immunogén
Alkalmazás
Western blot: 1:200 using ECL on rat brain membranes.
Immunohistochemistry on rat brain fixed frozen sections and mouse heart tissue.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3