Fontos dokumentumok
S3445
SM-19712 hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Chloro-N-[[(4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide sodium salt hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to light brown
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(S(N(C(NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=CC=CC=C3)=O)[Na])(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H10ClN5O3S.Na.H2O/c1-7-10(6-14)11(17-16-7)15-12(19)18-22(20,21)9-4-2-8(13)3-5-9;;/h2-5H,1H3,(H3,15,16,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLHPDQXMLDUDQV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)