Fontos dokumentumok
T4143
Triamterene
≥99%
Szinonimák:
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
Teszt
≥99%
oldhatóság
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 1.2 mg/mL
DMSO: soluble 5.4 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Wellspring
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?