Fontos dokumentumok
C7287
Canrenoic acid potassium salt
powder
Szinonimák:
17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, Potassium canrenoate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
light yellow to tan
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)CCC(O)=O)[C@]1([H])C=CC4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C22H30O4.K.H/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21,26)12-8-19(24)25;;/h3-4,13,16-18,26H,5-12H2,1-2H3,(H,24,25);;/t16-,17+,18+,20+,21+,22-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLXFIHIYNGPPSF-HUHWECDNSA-N