Fontos dokumentumok
203293
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide I
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
Szinonimák:
InSolution Bisindolylmaleimide I, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-maleimide, Gö 6850
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H24N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A highly selective cell-permeable protein kinase C (PKC) inhibitor (Ki = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine. Acts as a competitive inhibitor for the ATP-binding site of PKC. Shows high selectivity for PKCα, βI, βII, γ, δ, and ε isozymes. May inhibit protein kinase A at a much higher concentration (Ki = 2 µM). Also inhibits telomerase A treated NPC-076 cells. A 1 mg/ml solution of Bisindolylmaleimide I (Cat. No. 203290) in anhydrous DMSO.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
PKC
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 10 nM against PKC
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 1 mg/ml solution of Bisindolylmaleimide I (Cat. No. 203290) in anhydrous DMSO.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Ku, W.-C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun.241, 730.
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta1265, 93.
Muid, R.E., et al. 1991. FEBS Lett.293, 160.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - (refers to pure substance)