Fontos dokumentumok
S0577
Streptokinase C from Streptococcus sp.
lyophilized solid, ≥3,500 unit/mg solid
Szinonimák:
Streptokinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Streptococcus sp.)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
40—60% protein (biuret)
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥3,500 unit/mg solid
szín
off-white to light yellow
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Streptococcus pyogenes ... SKC(134997)
Általános leírás
Streptokinase is an extracellular enzyme, a single-chain polypeptide produced by several strains of β-hemolytic Streptococci. It is composed of multiple structural domains like α-, β-, and γ-domains that are involved in various functions.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)