ABN2265M
Anti-alpha-Synuclein Antibody, oligomer-specific Syn33
from rabbit
Szinonimák:
oligomeric alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNCA(6622)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant alpha-Synuclein, oligomers. (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant alpha-Synuclein, oligomer. (Courtesy of Dr. Rakez Kayed′s laboratory at University of Texas Medical Branch, Galveston).
ELISA Analysis: A representative lot detected alpha-Synuclein, oligomers in ELISA application (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited cytotoxicity exerted alpha-synuclein oligomers in human neuroblastoma SH-SY5Y cells measured by MTT-based assay (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected alpha-Synuclein in alpha Synuclein aggregates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2