Fontos dokumentumok
M-127
Methylphenidate-d9 hydrochloride solution
(Racemic mixture of erythro and threo isomers), ampule of 1 mL, 100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OC)[C@H]([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)C2=CC=CC=C2.O=C(OC)[C@H]([C@@]3([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl
InChI
1S/2C14H19NO2.2ClH/c2*1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;;/h2*2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;2*1H/t12-,13+;12-,13-;;/m10../s1/i2*5D2,6D2,9D2,10D2,12D;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEJWWJMJNWHBLU-OKIVILLSSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup