Fontos dokumentumok
5.05818
Sigma-Aldrich
Scopolamine Hydrobromide
Szinonimák:
Scopolamine Hydrobromide, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Antagonist, Scopolamine, Levo-duboisine, Hyoscine, Scopoderm
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO4 · xHBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.35 (free base basis)
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
H2O: 100 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H21NO4.Br/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;/t11?,12-,13+,14+,15-,16+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUZPYCBMTSSDHK-AKTDCHNFSA-N
Általános leírás
A competitive, non-selective antagonist for muscarinic acetylcholine receptors (mAChR). Most effective at treating motion sickness. It is also a research tool for inducing memory impairment in vivo. Frequently used in researches related to learning, memory and Alzheimer′s dementia.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Klinkenberg, I., et al. 2010. Neurosci Biobehav Rev34, 1307.
Aparkes. W. 1995. Psychopharmacologia.7, 1.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3