06-984
Anti-Mn-SOD Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Mn superoxide dismutase, indophenoloxidase B, manganese superoxide dismutase, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, superoxide dismutase 2, mitochondrial
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, bovine, human, rat
nem léphet reakcióba
canine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOD2(6648)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
10 μg/mL of a previous lot detected MnSOD in paraffin embedded rat brain tissue sections.
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected MnSOD in RIPA lysates of rat L6 RIPA cells. 1-4 μg/mL of a previous lot detected MnSOD in RIPA lysates of human MCF-7, A431 and rat L6 RIPA cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
L6 cell lysate, rat brain tissue extract.