Merck
721891
Supelco
Sucrose solution
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
Molekulatömeg:
342.30
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.12
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
összetétel
DSS, 0.5 mM
sodium azide, 2 mM
koncentráció
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
3 mm × 8 in.
Formátum
single component solution
Mennyiség
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells