RAB1014
Canine Cystatin C ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
Javasolt termékek
faj reaktivitás
canine, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/ml
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects canine Cystatin C and mouse Cystatin C. Other species are not determined.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)