Merck
RAB0543
Sigma-Aldrich
Human IL18 / Interleukin-18 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Szinonimák:
IFN-gamma-inducing factor, IL-18, Interleukin-18 
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.5 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL18(3606)
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit detects Human IL-18 in serum, plasma, cell culture supernatants, and urine. Interleukin-18 (IL-18) is a proinflammatory cytokine, expressed in most of the mammalian tissues including adipose, liver and skeletal muscle. It is generated as pro-IL-18 which undergoes cleavage to form a mature IL-18 possessing the signal peptide. IL-18 induces Th1 (T helper cell 1) lymphocyte action mediated by interferon-γ. It controls the metabolism of lipids and glucose. Inflammasome activation is responsible for IL-18 release, which is a significant event in response to viral infection. Increased level of IL-18 is observed in kidney and liver disease, diabetes, atherosclerosis, autoimmune disease such as rheumatoid arthritis and asthma. It is also associated with the development of renal dysfunction.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human IL18 / Interleukin-18 ELISA Kit has been used to evaluate the macrophage cytokines production in response to trans-stilbene and terphenyl compounds. It has also been used to analyze and measure IL-18 levels in the urine of chronic kidney disease patients.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Effects of trans-stilbene and terphenyl compounds on different strains of Leishmania and on cytokines production from infected macrophages
Bruno F, et al.
Experimental Parasitology, 184(1), 31-38 (2018)
Vaios Vasileios Kaminiotis et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 184-184 (2017-09-28)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that is promoted, among others, by pro-inflammatory cytokines such as IL-1β and IL-18 produced by NLRP 3 inflammasome. Development of atherosclerotic lesions is also affected by leptin. Furthermore, inflammasome's action is interfered with other
Victor Edgar Fiestas Solórzano et al.
Viruses, 13(9) (2021-09-29)
The incidence of dengue in Latin America has increased dramatically during the last decade. Understanding the pathogenic mechanisms in dengue is crucial for the identification of biomarkers for the triage of patients. We aimed to characterize the profile of cytokines
Quantification of Inflammasome Adaptor Protein ASC in Biological Samples by Multiple-Reaction Monitoring Mass Spectrometry
Ulke-Lemee A, et al.
Inflammation, 41(4), 1396-1408 (2018)
Annegret Ulke-Lemée et al.
Inflammation, 41(4), 1396-1408 (2018-06-28)
Inflammation is an integral component of many diseases, including chronic kidney disease (CKD). ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing CARD, also PYCARD) is the key inflammasome adaptor protein in the innate immune response. Since ASC specks, a macromolecular condensate of ASC