Fontos dokumentumok
RAB0630
Sigma-Aldrich
Human NPPB / Natriuretic Peptides B ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 14 pg/mL
standard curve range: 15.63-1000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NPPB(4879)
Általános leírás
The NPPB ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Natriuretic Peptides B in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Mudit Mishra et al.
Scientific reports, 10(1), 8382-8382 (2020-05-21)
Therapeutic interventions with proven efficacy in heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) have been unsuccessful in heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). The modifiable risk factor with the greatest impact on the development of HFpEF is hypertension. The
Mariann Gyöngyösi et al.
Cardiovascular research, 116(5), 970-982 (2019-07-28)
The clinical application of doxorubicin (DOX) is severely compromised by its cardiotoxic effects, which limit the therapeutic index and the cumulative dose. Liposomal encapsulation of DOX (Myocet®) provides a certain protective effect against cardiotoxicity by reducing myocardial drug accumulation. We
Jeppe Lerche la Cour et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(4), 1232-1238 (2018-11-02)
Thyroid hormone metabolites might affect the heart. The endogenous aminergic metabolite 3-iodothyronamine (T1am) reduces left ventricular ejection fraction (LVEF) in rodents. To investigate concentration of T1am and its association with LVEF and biomarkers of heart function in patients with chronic
Sahera Dirajlal-Fargo et al.
AIDS (London, England), 31(14), 1917-1924 (2017-06-08)
Evaluating cardiovascular disease risk in children and youth 13 to 24 years old who are facing a life time exposure to both HIV and antiretroviral therapy is a research priority. This study compares endothelial function measured by peripheral arterial tonometry
Serum Endocan Level as a Predictive Marker for Hemodynamically Significant Patent Ductus Arteriosus in Very Low Birth Weight İnfants.
Halit Halil et al.
American journal of perinatology, 34(13), 1312-1317 (2017-06-01)