AB2148P
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
TNF-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot: A concentration of 0.1-0.2 μg/mL of AB2148P is required to detect 1.5-3.0 ng/lane of mTNF-alpha, under either reducing or non-reducing conditions.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition [ND50] of the biological activity of mTNF-a (0.50 ng/ml), a concentration of 0.010-0.015 μg/ml of AB2148P is required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3