SRP6003
Procalcitonin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
CALC1, CALCA, CGRP, Calcitonin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
80 ng/mL
molekulatömeg
12.796 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... N/A(796)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3