Fontos dokumentumok
RAB0521
Sigma-Aldrich
Bovine IL2 / Interleukin-2 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
bovine
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.2 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... IL2(280822)
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects bovine Interleukin-2.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Sarah Ahn et al.
Cancer immunology research, 7(5), 773-783 (2019-03-08)
Tumors are inherently heterogeneous in antigen expression, and escape from immune surveillance due to antigen loss remains one of the limitations of targeted immunotherapy. Despite the clinical use of adoptive therapy with chimeric antigen receptor (CAR)-redirected T cells in lymphoblastic
Liping Qiu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(15), e1703539-e1703539 (2018-03-02)
The activation of tumor-specific effector immune cells is key for successful immunotherapy and vaccination is a powerful strategy to induce such adaptive immune responses. However, the generation of effective anticancer vaccines is challenging. To overcome these challenges, a novel straight-forward
Tatsuo Matsuda et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(21), 5357-5367 (2018-05-04)
Purpose: Current evolution of cancer immunotherapies, such as immune checkpoint blockade, has implicated neoantigens as major targets of anticancer cytotoxic T cells. Adoptive T-cell therapy with neoantigen-specific T-cell receptor (TCR)-engineered T cells would be an attractive therapeutic option for advanced
Pratiksha Gulati et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(16), 3981-3993 (2018-05-12)
Purpose: Combination therapy of adoptively transferred redirected T cells and checkpoint inhibitors aims for higher response rates in tumors poorly responsive to immunotherapy like malignant pleural mesothelioma (MPM). Only most recently the issue of an optimally active chimeric antigen receptor
Francesco Nannini et al.
Scientific reports, 10(1), 19168-19168 (2020-11-07)
Antibody phage display is a powerful platform for discovery of clinically applicable high affinity monoclonal antibodies against a broad range of targets. Libraries generated from immunized animals offer the advantage of in vivo affinity-maturation of V regions prior to library