SAB3500204
Anti-CX3CR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-V28
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 50 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CX3CR1(1524)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2