Merck
RAB0490
Sigma-Aldrich
Human soluble TNF Receptor 2 ELISA Kit
for serum, plasma for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
sTNFRII
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The Human sTNF RII ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human sTNF RII in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human TNF RII
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tumor necrosis factor receptor 2 (TNFR2) plays a vital role in inducing signals for various cellular process, including proliferation of thymocytes and peripheral T cells, T cell secretion of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, inhibition of early hematopoiesis, and the inactivation and clearance of TNF by the kidney. Mutation in the gene leads to hematopoietic cell malignancies, neuroblastoma, glioma, cervical and ovarian carcinoma. TRAF2 interacts with TNFR2 and activates NF-kappa B (NF-κB) pathway. TNFR2, which lacks death domains, modulates the effect of other death receptor TNFR1, which induces T cell death. TNFR2 plays an essential role in TNF-α–induced leukocyte-endothelial interaction. TNFR2 is considered as a potential therapeutic alternative, as it has capacity to nullify the common side effects associated with drugs targeting TNF-α or p55.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
The TNF and TNF receptor superfamilies: integrating mammalian biology.
Locksley RM, et al.
Cell, 104(4), 487-501 (2001)
Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) receptor-II is required for TNF-alpha-induced leukocyte-endothelial interaction in vivo.
Chandrasekharan UM, et al.
Blood, 109(5), 1938-1944 (2007)
TRAF2-mediated activation of NF-kappa B by TNF receptor 2 and CD40.
Rothe M, et al.
Science, 269(5229), 1424-1427 (1995)
Human tumor necrosis factor receptor p75/80 (CD120b) gene structure and promoter characterization.
Santee SM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271(35), 21151-21159 (1996)