Merck
RAB0489
Sigma-Aldrich
Human soluble TNF Receptor 1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Szinonimák:
sTNFRI
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.55-400 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TNFRSF1A(7132)
Általános leírás
The Human sTNF RI (soluble tumor necrosis factor receptor I) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human sTNF RI in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human TNF RI
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tumour necrosis factor (TNF) receptor superfamily member 1A is a type I single transmembrane glycoprotein. Signal transduction mediated by binding of TNFα regulates inflammatory, immune responses and apoptotic pathway. TNF receptor 1 is implicated in the end-stage renal disease and associated mortality. Mutations in TNF receptor 1 causes autosomal dominant tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS). Polymorphism in TNF receptor 1 causes multiple sclerosis.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
A novel TNFRSF1A gene mutation in a patient with tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome
Khabazi A, et al.
Hematology/oncology and Stem Cell Therapy, 11(3), 175-177 (2018)
TNF receptor 1 genetic risk mirrors outcome of anti-TNF therapy in multiple sclerosis
Gregory AP, et al.
Nature, 488(7412), 508-511 (2012)
Circulating TNF receptors 1 and 2 predict mortality in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis
Gohda T, et al.
Scientific Reports, 7, 43520-43520 (2017)
Kazuo Kubota et al.
Journal of clinical immunology, 34(5), 584-593 (2014-04-25)
To investigate clinical presentation, genetic background and cytokine profile of Japanese sporadic cases of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis (PFAPA) syndrome. Nine PFAPA syndrome patients were recruited. DNA sequence analysis of auto inflammatory disorder susceptibility genes, MEFV, MVK
Anil K Taneja et al.
International journal of cardiology, 175(2), 253-260 (2014-06-01)
Heart failure activates neurohormones, and elevated levels of brain natriuretic peptide (BNP) are associated with adverse outcomes. The SENIORS trial showed that nebivolol, a highly selective beta-1 antagonist with vasodilating properties, reduced the composite outcome of all cause mortality or