Merck
RAB0446
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) in human, mouse or rat cell and tissue lysates
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Általános leírás
The Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Stat3 (pTyr705) synthetic phosphopeptide
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials