Merck
RAB0454
Sigma-Aldrich
Cell-Based phospho-STAT ELISA Samper Kit for detecting phospho-STAT1 (pTyr701), phospho-STAT3 (pTyr705), and phospho-STAT5 (pTyr694) in cultured cell lines
192 assays
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
használat
192 assays
faj reaktivitás
rat, human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
rat ... STAT6(362896)
Általános leírás
The Cell-Based STAT (activated) ELISA Sample Kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit which can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of Stat1 (pTyr701), Stat3 (pTyr705) and Stat5 (pTyr694) phosphorylation and screening the effect of various treatment, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines (Stat5 only can be used for detecting human cell lines).
Immunogén
Stat1 (pTyr701), Stat3 (pTyr705), Stat5 (pTyr694) synthetic phosphopeptides, Recombinant Human Stat1, Stat3 & Stat5
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)Biztonsági adatlap
  • RABFIX1Fixing Solution (Item D)Biztonsági adatlap
  • RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)Biztonsági adatlap
  • RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)Biztonsági adatlap
  • RABPLATE1Uncoated MicroplateBiztonsági adatlap
  • RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP1Stop SolutionBiztonsági adatlap
  • RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)Biztonsági adatlap
  • RABWASH120X Wash Buffer Concentrate ABiztonsági adatlap
  • RABWASH220X Wash Buffer Concentrate BBiztonsági adatlap
Összes mutatása (10)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)