Fontos dokumentumok
RAB0995
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... STAT3(6774)
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-STAT3.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinBiztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)