Fontos dokumentumok
RAB0302
Sigma-Aldrich
Rat IL-4 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 0.66-160 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Il4(287287)
Általános leírás
The Rat IL-4 ELSA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat IL-4 cell lysate and tissue lysate.
Immunogén
Recombinant Rat IL-4
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Biztonsági adatlap
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mohamed El-Behi et al.
European journal of immunology, 44(10), 3003-3014 (2014-07-30)
IL-17-secreting CD8(+) T cells (Tc17 cells) have been implicated in immunity to infections, cancer, and autoimmune diseases. Thus far, studies on Tc17 cells have primarily investigated their development from naïve precursors, while the biology of committed Tc17 cells has been
Fen He et al.
Journal of neuroimmunology, 271(1-2), 1-7 (2014-04-10)
Patients received cranial-irradiation can be affected with cognitive deficits and decreasing hippocampal neurogenesis. In this work, we characterized the cognitive ability and immune-induced neurogenesis of the pre- and post-treated cranial-irradiated rats with Glatiramer acetate (GA), known as a weak CNS
Bahaa Kenawy Abuel-Hussien Abdel-Salam
Inflammation, 37(5), 1616-1622 (2014-04-25)
The anti-inflammatory cytokines (interleukin (IL)-4 and IL-10) and the pro-inflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, and tumor necroses factor-alpha (TNF-α)) have important functions in wound healing. Thus, the aim of this study was to determine whether dietary supplementation with whey protein could
Jing-Ge Zhang et al.
International immunopharmacology, 20(2), 307-315 (2014-04-08)
Cholecystokinin octapeptide (CCK-8), an immunomodulatory peptide, can promote or suppress the development or function of specific CD4(+) T cell subsets by regulating antigen-presenting cell functions. In the current study, we investigated whether CCK-8 exerts a direct effect on T cells
Christine Hartoonian et al.
Molecular biology reports, 41(9), 5943-5952 (2014-06-29)
Plasmid DNA vaccination is a promising vaccine platform for prevention and treatment of infectious disease. Enhancement of the DNA vaccine potency by co-inoculation of immunoadjuvant has been shown to be an effective strategy. Modulation of dendritic cells and T-cells locomotion