Merck
RAB0252
Sigma-Aldrich
Human IL-12 p70 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Méret kiválasztása
1 KIT
232 000,00 Ft
232 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KIT
232 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
232 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.8-600 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL12A(3592)
Általános leírás
The Human IL-12(P70) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-12(P70) in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human IL-12 p70
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human IL-12 p70 ELISA kit has been used to determine the concentrations of IL-12, IL-10, IL-1β and TNFα in cell culture supernatants.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
IL-12A (interleukin 12 A) is essential for differentiation of Th1 (type 1) cells.[2] Polymorphisms in IL-12A gene is associated with Graves′ and Alzheimer′s disease, rheumatoid arthritis and asthma.[3]
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Interleukin 35 polymorphisms are associated with decreased risk of premature coronary artery disease, metabolic parameters, and IL-35 levels: the genetics of atherosclerotic disease (GEA) study.
Posadas-Sanchez R, et al.
Mediators of Inflammation, 2017, 10-10 (2017)
Brucella Omp25 Upregulates miR-155, miR-21-5p, and miR-23b to Inhibit Interleukin-12 Production via Modulation of Programmed Death-1 Signaling in Human Monocyte/Macrophages.
Cui B, et al.
Frontiers in Immunology, 8, 708-708 (2017)
Jianfei Ji et al.
Stem cells translational medicine, 3(3), 356-364 (2014-01-01)
Targeting cancer stem cells (CSCs) with immunotherapy may be an effective means to prevent recurrences in glioblastoma multiforme (GBM). It is well established that CD133 is expressed in the population of GBM tumor cells representing CSCs. This raises a possibility
Xiaolu Sun et al.
BMC molecular and cell biology, 23(1), 14-14 (2022-03-21)
Pulmonary tuberculosis (TB) is a chronic infectious disease. microRNA (miR)-378 is involved in TB diagnosis. This study explored the effects of miR-378 on TB patients. A total of 126 TB patients were selected, including 63 active TB and 63 latent TB
Andrea L Armstead et al.
International journal of nanomedicine, 11, 6195-6206 (2016-12-07)
Identifying the toxicity of nanoparticles (NPs) is an important area of research as the number of nanomaterial-based consumer and industrial products continually rises. In addition, the potential inflammatory effects resulting from pulmonary NP exposure are emerging as an important aspect