Fontos dokumentumok
RAB0106
Sigma-Aldrich
Mouse Cystatin C ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 13.11-3200 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Cst3(13010)
Általános leírás
The Mouse Cystatin C ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Cystatin C in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse Cystatin C
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials