Fontos dokumentumok
RAB0024
Sigma-Aldrich
Human β-2 Microglobulin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
B2M
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... B2M(567)
Általános leírás
β2-microglobulin (B2M) is a non-glycosylated polypeptide composed of 99 amino acids. It is present on the surface of all nucleated cells. The protein is characterized with a single polypeptide chain, which is linked noncovalently to major histocompatibility complex (MHC) class I cell surface antigen. The gene coding for B2M is mapped to human chromosome 15q.
The Human BDNF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human BDNF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human β-2-Microglobulin
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
β2-microglobulin (B2M) plays a vital role in cell survival, proliferation and metastasis in various types of cancer. Elevated concentration of β-2-microglobulin (B2M) can be considered as a prognostic marker for hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH). Elevated concentration of circulating B2M, due to renal dysfunction and long term hemodialysis, leads to dialysis-related amyloidosis. Overexpression of serum B2M is observed in hepatitis C virus (HCV) related chronic liver diseases, therefore it might act as a potential marker for the HCV disease progression towards cirrhosis and carcinoma. Missense mutation in the B2M gene results in familial hypercatabolic hypoproteinemia (FHH).
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Uncovering the Early Assembly Mechanism for Amyloidogenic ?2-Microglobulin Using Cross-linking and Native Mass Spectrometry.
Hall Z
The Journal of Biological Chemistry, 291(9), 4626-4637 (2016)
The Prognostic Significance of Beta2 Microglobulin in Patients with Hemophagocytic Lymphohistiocytosis.
Jiang T
Disease Markers, 1523959 (2016)
Serum Beta-2 Microglobulin: a Possible Marker for Disease Progression in Egyptian Patients with Chronic HCV Related Liver Diseases.
Ouda SM
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(17), 7825-7829 (2015)
Kinetics of FcRn-mediated recycling of IgG and albumin in human: pathophysiology and therapeutic implications using a simplified mechanism-based model.
Kim J
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 122(2), 146-155 (2007)
Lengths of chromosomal segments conserved since divergence of man and mouse.
Nadeau JH and Taylor BA.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81(3), 814-818 (1984)