Fontos dokumentumok
MAK124
BCG Albumin Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Szinonimák:
Bromocresol Green Albumin Assay
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 250 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ALB(213)
mouse ... ALB(11657)
rat ... ALB(24186)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- LncRNA ZEB1-AS1 inhibits renal fibrosis in diabetic nephropathy by regulating the miR-217/MAFB axis.: This research utilizes the BCG Albumin Assay Kit to quantitatively analyze albumin levels in studies of diabetic nephropathy. The results demonstrate the regulatory role of lncRNA on miR-217/MAFB axis, contributing significantly to the understanding and potential treatments of kidney fibrosis in diabetic patients (Song et al., 2019).
- Albumin depletion of human plasma also removes low abundance proteins including the cytokines.: This study employs the BCG Albumin Assay Kit to investigate the effects of albumin depletion in human plasma, specifically its impact on the presence of low abundance proteins such as cytokines. The findings are crucial for the refinement of proteomic analyses and understanding protein interactions in biological samples (Granger et al., 2005).
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmasság
Elv
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)