Fontos dokumentumok
MAK471
Urea Assay Kit III
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
Urea Quantification Kit
alkalmazás(ok)
food and beverages
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; renal disease; gastrointestinal diseases; endocrinological disorders; genitourinary disorders; cardiovascular diseases; orthopedic diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- The linear detection range of the kit is 50 to 1000 µM urea in the 96-well plate assay
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Simple procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes. Room temperature assay. No 37 °C heater is needed.
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)