Merck
MAK475
Creatinine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
renal disease; neurological disorders; genitourinary disorders
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Creatinine is synthesized in the body from creatine, which is produced from creatine phosphate during muscle contractions. In the blood, creatinine is removed by filtration through the glomeruli of the kidney and is secreted into urine. In healthy individuals, creatinine secretion is independent of diet and is fairly constant. The creatinine clearance test has become one of the most sensitive tests for measuring glomerular filtration rate. In kidney disease, creatinine levels in the blood are elevated, whereas the creatinine clearance rate and subsequent creatin levels in urine are diminished. Creatinine testing is most widely used to assess kidney function.
Alkalmazás
The kit is suitable for creatinine determination in urine, serum, plasma, and other biological preparations.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Creatinine Assay Kit uses a reaction sequence to convert a dye into a colored and fluorescent form. The absorbance at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the creatinine concentration in the sample. The reaction specifically excludes both endogenous creatine and ammonia.
Tulajdonságok és előnyök
  • The linear detection range of creatinine is 4.8 to 500 µM (0.054 - 5.7 mg/dL) for the colorimetric assay and 0.25 to 100 µM (0.0028 - 1.14 mg/dL) for the fluorometric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Convenient. The procedure involves adding a single working reagent and reading after 60 minutes.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom