Merck
RAB0064
Sigma-Aldrich
Human MDC / CCL22 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CCL22(6367)
Általános leírás
Human MDC / CCL22 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is an in vitro assay for the quantitative measurement of macrophage-derived chemokine (MDC) protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine, and/or cell and tissue lysates.
Immunogén
Recombinant Human MDC
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Macrophage-derived chemokine (MDC) signals through the C-C chemokine receptor type 4 (CCR4). It chemo-attracts monocytes, dendritic cells and natural killer (NK) cells and aids in their function. The protein exerts human immunodeficiency virus (HIV) suppressive activity. The 67 amino acid form of MDC displays reduced chemoattractant activity but retains HIV suppressive activity. It is expressed in various cancers and is involved in recruitment of regulatory T cells (Treg) within a tumor.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Human macrophage-derived chemokine (MDC), a novel chemoattractant for monocytes, monocyte-derived dendritic cells, and natural killer cells.
Godiska R
The Journal of Experimental Medicine (1997)
Genetic Polymorphisms of CCL22 and CCR4 in Patients with Lung Cancer.
Erfani N
Iranian Journal of Medical Sciences (2014)
Suppression of intratumoral CCL22 by type i interferon inhibits migration of regulatory T cells and blocks cancer progression.
Anz D
Cancer Research (2015)
Soluble factors from T cells inhibiting X4 strains of HIV are a mixture of ? chemokines and RNases.
Cocchi F
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2012)
Yang Zhang et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 84(6), 1191-1200 (2020-03-07)
The molecular mechanism of autophagy in Lactoferrin (LF) induced osteoblast differentiation is not fully demonstrated. In this study, alkaline phosphatase (ALP) activity, alizarin red S staining and ELISA were used to study N-terminal propeptide of type I procollagen (PINP) expression.