Fontos dokumentumok
R8779
Anti-Rab7 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone Rab7-117, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Rab7 Antibody, Rab7 Antibody - Monoclonal Anti-Rab7 antibody produced in mouse, Anti-Ras-associated protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Rab7-117, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~24 kDa
faj reaktivitás
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)