Fontos dokumentumok
CLS4366
Corning® universal rack for 15 mL and 50 mL conical bottom centrifuge tubes
Szinonimák:
centrifuge tube racks, tube racks
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.11
material
polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Holds 25 x 15 mL tubes
Holds 25 x 50 mL tubes
kiszerelés
case of 20
pack of 20
gyártó/kereskedő neve
Corning 4366
kapacitás
25 tubes
szín
white
Általános leírás
Corning® Universal Rack for 15 mL and 50 mL Conical Bottom Centrifuge Tubes
  • Manufactured out of polystyrene foam
  • Economical storage of 15 mL and 50 mL centrifuge tubes
  • Designed to hold up to 25 x 15 mL or 50 mL conical bottom centrifuge tubes
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)