EC222
GenElute™-E RNA Gel Loading Buffer
Szinonimák:
RNA Gel Loading Buffer
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
Intended use (For stabilization of RNA samples for RNA gel electrophoresis)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3