Fontos dokumentumok
11685597910
Roche
Biotin RNA Labeling Mix
sufficient for 20 reactions (transcription), pkg of 40 μL, solution
Szinonimák:
Biotin
Méret kiválasztása
80 700,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
80 700,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
használat
sufficient for 20 reactions (transcription)
kiszerelés
pkg of 40 μL
gyártó/kereskedő neve
Roche
szennyeződések
Ribonuclease, none detected
szín
colorless
oldhatóság
water: miscible
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
10x concentrated solution with: 10mM each ATP, CTP, GTP, 6.5mM UTP, 3.5mM Biotin-16-UTP, pH 7.5
Minőség
Elv
Elkészítési megjegyzés
Sample Materials
- Linearized plasmid DNA: The DNA to be transcribed is cloned into the polylinker site of an appropriate transcription vector which contains adjacent to the polylinker a promoter for SP6, T7 or T3 RNA polymerase. For the synthesis of ′run off′ transcripts the plasmid is linearized by a restriction enzyme. Restriction enzymes creating 5′-overhangs should be used; 3′ overhangs should be avoided. The linearized template DNA should be purified by phenolchloroform extraction and ethanol precipitation, to avoid RNase contamination. For ′run around′ transcription circular plasmid DNA is used.
- PCR product: PCR-fragments which contain RNA polymerase promoter sequences can also act as templates for transcription. Purification of the correct PCR fragment by gel electrophoresis prior to transcription is recommended.
- Labeling Efficiency :A standard labeling reaction with 1μg linear template DNA and an RNA polymerase produces approx. 10μg of full-length, biotin-labeled RNA. In a spot test, a combination of anti-biotin-AP and the chemiluminescence substrate CSPD can detect as little as 0.3pg of the biotin-labeled RNA.
Egyéb megjegyzések
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?