Fontos dokumentumok
R4653
Anti-hnRNP-A2/B1 antibody, Mouse monoclonal
clone DP3B3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A2/B1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DP3B3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~36 kDa
faj reaktivitás
rat, human, bovine, hamster, monkey, chicken, mouse, canine
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cell line
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HNRNPA2B1(3181)
mouse ... Hnrnpa2b1(53379)
rat ... Hnrnpa2b1(362361)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg