Fontos dokumentumok
R4528
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
clone 9H10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein-A1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9H10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~34 kDa
faj reaktivitás
human, hamster, monkey, rat, bovine, mouse, canine
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of 293T cells
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HNRNPA1(3178)
mouse ... Hnrnpa1(15382)
rat ... Hnrnpa1(29578)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Does not immunoprecipitate the hnRNP complex.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg