203350
Blasticidin S hydrochloride
from Streptomyces griseochromogenes, ≥98% (HPLC), powder, protein syntheis inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes
About This Item
Javasolt termékek
product name
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to off-white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
protein synthesis
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kimura, M., et al. 1994, Mol. Gen. Genet.242, 121.
Kojima, N., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30451.
Kudo, T., et al. 1994. J. Immunol. Methods177, 17.
Sutoh, K. 1993. Plasmid30, 150.
Izumi, M., et al. 1991. Exp. Cell Res.197, 229.
Yamaguchi, H., et al. 1965. J. Biol. Chem.57, 667.
Takeuchi, S., et al. 1958. J. Antibiot.11, 1.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2