Fontos dokumentumok
PZ0338
Sigma-Aldrich
Toceranib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[(5Z)-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, PHA-291639, SU-11654, SU11654
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25FN4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.46
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C22H25FN4O2/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRSGVKWWVXWSJT-ATVHPVEESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Toceranib (SU11654) is a protein tyrosine kinase inhibitor that selectively targets stem cell factor receptor c-kit, including all forms of mutant Kit, as well as PDGFR and VEGFR. Toceranib exhibited Ki values of 5 nM for PDGFR and 6 nM for VEGFR. Toceranib phosphate is approved for use in mast cell cancer in dogs.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Jinle Tang et al.
The Biochemical journal, 477(17), 3387-3399 (2020-08-25)
The pseudokinase (PK) RNase L is a functional ribonuclease and plays important roles in human innate immunity. The ribonuclease activity of RNase L can be regulated by the kinase inhibitor sunitinib. The combined use of oncolytic virus and sunitinib has