Fontos dokumentumok
D4628
Diethylstilbestrol
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, DES, Stilbestrol
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
SMILES string
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890)
Alkalmazás
- to evaluate the estrogenic activity of diethylstilbestrol by quantitating the expression levels of endogenous estrogen-regulated marker genes
- to evaluate the estrogenic, androgenic and toxicity responses in bioluminescent yeast bioreporter assay (BLYES)
- to detect its effect on the proliferation and tyrosinase activity of melanocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.