Merck
PZ0195
Sigma-Aldrich
CYP3cide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Methyl-3-[1-methyl-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-4-[(3S)-3-piperidin-1-ylpyrrolidin-1-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, PF-04981517
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H32N8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
456.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2c(cnn2C)-c3nn(C)c4ncnc(N5CC[C@@H](C5)N6CCCCC6)c34
InChI
1S/C26H32N8/c1-18-7-9-19(10-8-18)24-21(15-29-31(24)2)23-22-25(32(3)30-23)27-17-28-26(22)34-14-11-20(16-34)33-12-5-4-6-13-33/h7-10,15,17,20H,4-6,11-14,16H2,1-3H3/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDWIMDKOXZZYHH-FQEVSTJZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
CYP3cide is a mechanism-based inhibitor of cytochrome P4503A4 that can be used to distinguish the contributions of CYP3A4 versus CYP3A5 on drug metabolism. The IC50 values for inhibition of Midazolam 1′-Hydroxylase activity of recombinant CYP3A4 and CYP3A5 by CYP3cide are 0.3 and 17 mM, respectively.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Jogi információk
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Andrew Rowland et al.
British journal of clinical pharmacology, 85(1), 216-226 (2018-10-20)
Demonstrate the presence of cytochrome P450 (CYP) and UDP-glucuronosyltransferase (UGT) proteins and mRNAs in isolated human plasma exosomes and evaluate the capacity for exosome-derived biomarkers to characterize variability in CYP3A4 activity. The presence of CYP and UGT protein and mRNA
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox