Merck
PZ0103
Sigma-Aldrich
CP-346086 dihydrate
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-2-carboxylic acid [2-(2H-[1,2,4]triazol-3-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-yl]amide dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H22F3N5O · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
513.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
CP-346086 is microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP) inhibitor.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research