Fontos dokumentumok
PZ0116
PD-166285 hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one dihydrochloride hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.Cl.Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(Nc2ncc3C=C(C(=O)N(C)c3n2)c4c(Cl)cccc4Cl)cc1
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH.H2O/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHIIMEXCWLFXBU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)